Läs mer
Copper(Ii) Carbonate Basic, Reagent grade, Honeywell™
Produktkod. 15641800 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15641800 25 g Poly Bottle 25g
15651800 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15641800 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 20789625G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-69-1
MDL-nummer MFCD00010976
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Carbonate Basic
Smältpunkt 270°C
Färg Blue to Green
Kvantitet 25 g
Linjär formel CuCO3 · Cu(OH)2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 221.12g/mol
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder
Densitet 4g/cu.cm