Läs mer
Copper(Ii) Carbonate Basic, Reagent grade, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(Ii) Carbonate Basic |
| Smältpunkt | 270°C |
| Färg | Blue to Green |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | CuCO3 · Cu(OH)2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 221.12g/mol |
| Kvalitet | Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Utseende | Powder |
| Visa mer |