Läs mer
Copper(II) Carbonate, Technical, Basic, Fisher Chemical™
Produktkod. 11423723 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423723 500 g 500g
11443703 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423723 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/7879/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Copper(II) Carbonate, Technical, Basic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-69-1
Molekylformel CH2Cu2O5
Molekylvikt (g/mol) 221.11
MDL-nummer 10976
InChI-nyckel ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn dicopper(2+) dihydroxide carbonate
LEDER [OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 200°C
Färg Green
pH 8 to 9
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 221.1g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper (II) carbonate basic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.