Läs mer
Copper(II) Carbonate, Technical, Basic, Fisher Chemical™
Produktkod. 11443703 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443703 3 kg 3kg
11423723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443703 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/7879/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Copper(II) Carbonate, Technical, Basic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-69-1
Molekylformel CH2Cu2O5
Molekylvikt (g/mol) 221.11
MDL-nummer 10976
InChI-nyckel ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn dicopper(2+) dihydroxide carbonate
LEDER [OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 200°C
Färg Green
pH 8 to 9
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 221.1g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper (II) carbonate basic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.