Learn More
Copper(II) chloride, anhydrous, 98% min
Product Code. 11371809
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11371809 50 g 50g
11391809 250 g 250g
11381809 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11371809 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012457.18
Request Bulk or Custom Format
For Isomerization and Cracking Catalyst, Mordant in Dyeing and Printing Fabrics, in Electroplating Baths For Plating Cu On Al | CAS: 7447-39-4 | CuCl2
Glasaktigt kol används i stor utsträckning som ett elektrodmaterial inom elektrokemi, lika mycket som för högtemperaturdeglar och som en del av vissa protesanordningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7447-39-4
Molekylformel CuCl2
MDL-nummer MFCD00010972
Specifications
Kokpunkt 993°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Copper(II) chloride
Smältpunkt 620°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Brun-Gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98% min.
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone and hot sulfuric acid.
Formel vikt 134.45
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Utseende Yellow-brown powder
Densitet 3.386 g/cm3
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.