Läs mer
Koppar(II)kloriddihydrat, 98 %, ren
Produktkod. 10219683 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10219683 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10606602 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10219683 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206340025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10125-13-0
Molekylformel Cl2CuH4O2
Molekylvikt (g/mol) 170.48
MDL-nummer MFCD00149674
InChI-nyckel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) chloride dihydrate
Smältpunkt 100,0 °C
Namnnotering Tekniskt, 98 %
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Komplexometri)
Linjär formel CuCl2·2H2O
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Merck Index 15, 2623
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1150 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, måttligt löslig i aceton och etylacetat, lätt löslig i eter
IUPAC-namn koppar(2+)-dihydratdiklorid
Formel vikt 170.48
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.54
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.