Läs mer
Copper(II) chloride dihydrate, 99%
Produktkod. 11443077
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 11443077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16064.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Koppar(II)klorid används som katalysator för organiska och oorganiska reaktioner, betningsmedel för färgning och tryckmaterial, pigment för glas, keramik, som träskyddsmedel, som desinfektionsmedel och som katalysator vid utsöndringen av klor från klorväte. Det används likaså inom oljeindustrin som reningsmedel, vid tillverkning av tvättfärger, i metallurgi för att återvinna kvicksilver från malmer, vid raffinering av koppar, silver och guld, i toningsbad av järn och tenn, vid fotografering, i pyroteknik och för att bli av med blyföreningar från bensin och oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Koppar(II)klorid används som katalysator för organiska och oorganiska reaktioner, betningsmedel för färgning och tryckmaterial, pigment för glas, keramik, som träskyddsmedel, som desinfektionsmedel och som katalysator vid utsöndringen av klor från klorväte. Det används likaså inom oljeindustrin som reningsmedel, vid tillverkning av tvättfärger, i metallurgi för att återvinna kvicksilver från malmer, vid raffinering av koppar, silver och guld, i toningsbad av järn och tenn, vid fotografering, i pyroteknik och för att bli av med blyföreningar från bensin och oljor.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med material som oxidationsmedel, metaller och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10125-13-0
Molekylformel Cl2CuH4O2
Molekylvikt (g/mol) 170.48
MDL-nummer MFCD00149674
InChI-nyckel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC-namn diklorkoppar;dihydrat
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) chloride dihydrate
Smältpunkt 100°C (decomposition)
pH 3.0 to 3.8
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2802
Merck Index 14,2633
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vikt 170.48 (134.45 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.51
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) chloride dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Copper(II) chloridedihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.