Läs mer
Koppar(II)kloriddihydrat, ACS, 99+%
Produktkod. 11321819
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321819 500 g 500g
11311819 100 g 100g
11301819 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012458.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170,48 g/mol
Polystyren, atactic används som plast, inkluderar skyddsförpackningar, behållare, lock, flaskor, brickor, tumlare och engångsbestick.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10125-13-0
Molekylformel Cl2CuH4O2
Molekylvikt (g/mol) 170.48
MDL-nummer MFCD00149674
InChI-nyckel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC-namn koppar(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Chloride Dihydrate
Smältpunkt 100 °C (dekomposition)
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Analysprocentintervall >99%
Densitet 2.51
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, metanol och etanol.
Formel vikt 170,48 (134,45 vattenfri)
Kvalitet ACS-reagens
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.