Läs mer
Koppar(II)kloriddihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10090060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10090060 1 kg 1kg
10101950 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10090060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/7960/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10125-13-0
Molekylformel Cl2CuH4O2
Molekylvikt (g/mol) 170.48
MDL-nummer MFCD00149674
InChI-nyckel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn koppar(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifikationer
Smältpunkt 598 °C
Färg Blå-grön
pH 3.0 till 3.8
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 170,48 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper (II) chloride dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.