Läs mer
Copper(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15662150 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15662150 100 g Poly Bottle 100g
15682150 500 g Poly Bottle 500g
15672150 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15662150 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 221783100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10125-13-0
Molekylformel Cl2CuH4O2
Molekylvikt (g/mol) 170.48
MDL-nummer MFCD00149674
InChI-nyckel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC-namn dichlorocopper;dihydrate
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Chloride Dihydrate
Kvantitet 100 g
Linjär formel CuCl2 · 2H2O
UN-nummer UN2802
Formel vikt 170.48g/mol
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet Vapor Density: >1 (vs air)