Läs mer
Copper(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell Fluka™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(Ii) Chloride Dihydrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | CuCl2 · 2H2O |
| UN-nummer | UN2802 |
| Formel vikt | 170.48g/mol |
| Kvalitet | Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | Vapor Density: >1 (vs air) |