Läs mer
Copper(II) Chloride Dihydrate, Supelco™
Produktkod. 15874280
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874280 1 kg 1kg
15864280 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15874280 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1027331000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10125-13-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Chloride Dihydrate
Smältpunkt 598°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00149674
Synonym Copper(II) chloride dihydrate, Copper dichloride dihydrate, Copper(II) chloride dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 170.48
Kvalitet Research
Densitet 2.53 g/cm3 at 20°C