Läs mer
Koppar(II) kloriddihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) Chloride Dihydrate |
| CAS | 10125-13-0 |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | Cl2Cu . 2H2O |
| Synonym | Copper Chloride, Copper Chloride Dihydrate, Copper Dichloride Dihydrate, Cupric Chloride Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| LEDER | O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu+2] |
| IUPAC-namn | diklorokoppar;dihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.48 |