Läs mer
Koppar(II)kloridhydrat, Puratronic™ 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11370959
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370959 5 g 5g
11340959 25 g 25g
11360959 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11370959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010698.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170,48 g/mol
Koppar(II)kloridhydrat främjar hydrolysen av acetonider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10125-13-0
Molekylformel Cl2CuH4O2
Molekylvikt (g/mol) 170.48
MDL-nummer MFCD00149674
InChI-nyckel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC-namn diklorkoppar;dihydrat
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Copper(II) chloride hydrate
Smältpunkt 100 °C (dekomposition)
Färg Blå-grön
pH 3.0 till 3.8
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.510 g/mL
UN-nummer UN2802
Merck Index 14,2633
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 134,45 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.