Läs mer
Copper(II) Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) Chloride |
| CAS | 7447-39-4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | Cl2Cu |
| Synonym | Copper Bichloride, Copper Chloride, Copper Dichloride, Copper(2+) Chloride, Copper(II) Chloride, Cupric Chloride, Cupric Dichloride, GBC 4L, NSC 165706 |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | Cl[Cu]Cl |
| IUPAC-namn | dichlorocopper |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.45 |