Läs mer
Copper(II) chloride, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11333837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333837 5 g 5g
11313837 25 g 25g
11323837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035673.06
Request Bulk or Custom Format
Luftkänslig och hygroskopisk. >300 °C partiell sönderdelning till CuCl och Cl 2
Koppar(II)klorid används som samkatalysator med palladium(II)klorid som används i Wackerprocessen för att framställa etanol från etan. Det fungerar som en effektiv katalysator för tetrahydropyranylering av alkoholer. Det är involverat i produktionen av vinylklorid och dikloretan samt i kloreringen av aromatiska kolväten. Det fungerar som ett deodoriserings- och avsvavlingsmedel i petroleumindustrin, betningsmedel i textilindustrin och i elektrotypningsbad för plätering av koppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-39-4
Molekylformel CuCl2
MDL-nummer MFCD00010972
Specifikationer
Kokpunkt 993°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Copper(II) chloride
Smältpunkt 620°C
Färg Brun-Gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.995% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone and hot sulfuric acid.
Formel vikt 134.45
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Utseende Yellow-brown powder
Densitet 3.386 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.