Läs mer
Copper(II) cyclohexanebutyrate, AAS, Cu 15.8%
Produktkod. 11374959
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374959 5 g 5g
11364959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087262.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2218-80-6 | C20H36CuO4 | 404.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2218-80-6
Molekylformel C20H36CuO4
Molekylvikt (g/mol) 404.05
MDL-nummer MFCD00036399
InChI-nyckel ZGMZTUJLZVTXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanebutyric acid, copper salt
PubChem CID 131876184
IUPAC-namn koppar;4-cyklohexylbutansyra
LEDER C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.[Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (II) cyclohexanebutyrate
Smältpunkt 126°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 402.01
Kvalitet AAS
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.