Läs mer
Koppar(II)etoxid, 98 %
Produktkod. 15452657
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452657 25 g 25g
15432657 1 g 1g
15442657 5 g 5g
15462657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15452657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046316.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 2850-65-9 | C4H10CuO2 | 153,668 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2850-65-9
Molekylformel C4H10CuO2
Molekylvikt (g/mol) 153.668
MDL-nummer MFCD00015650
InChI-nyckel CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
PubChem CID 14419876
IUPAC-namn koppar;etanolat
LEDER CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (II) ethoxide
Smältpunkt ∼120 °C (dekomposition)
Färg Klart
Linjär formel Cu(OC2H5)2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 153.67
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.