Läs mer
Copper(II) ethylacetoacetate, 97%
Produktkod. 11304238
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304238 50 g 50g
11324238 2 g 2g
11314238 10 g 10g
11334238 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11304238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041489.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14284-06-1 | C12H18CuO6 | 321.82 g/mol
Koppar(II)etylacetoacetat fungerar som en vanlig cu(+2)-prekursor. Det används också i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14284-06-1
Molekylformel C12H18CuO6
Molekylvikt (g/mol) 321.82
MDL-nummer MFCD00017759
InChI-nyckel OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) ethylacetoacetate
Smältpunkt 192°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in ethanol
Formel vikt 321.81
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.