Läs mer
Koppar(II)fluorid, vattenfri, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347157
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347157 10 g 10g
11337157 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011489.09
Request Bulk or Custom Format
Katoder i icke-vattenhaltiga galvaniska celler, hög temp. fluoreringsmedel
Katoder i icke-vattenhaltiga galvaniska celler, hög temp. fluoreringsmedel. Koppar(II)fluorid används vid framställning av fluorbensen genom att reagera med bensen. Det används också i galvaniska celler, högtemperaturfluoreringsmedel och flussgjutjärn. Vidare används den som en effektiv katalysator i Chan-Lam-Evans kopplingsreaktion för att syntetisera diaryleterföreningarna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-19-7
MDL-nummer MFCD00010977
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) fluoride
Smältpunkt 950°C (decomposition)
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,2638
Löslighetsinformation Solubility in water at 20° ≈ 4;7g/100mL
Formel vikt 101.54
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.85 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.