Läs mer
Copper(II) fluoride dihydrate
Produktkod. 11302178
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302178 50 g 50g
11312178 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013076.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Flux i gjutjärn
Koppar(II)fluorid kan också användas för att bilda fluorbensen från bensen, saltsyra och syre. Använder en metallfluorid som framgångsrikt kan oxidera med en metylbindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-88-1
Molekylformel CuF2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 137.57
MDL-nummer MFCD00010977
InChI-nyckel CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
PubChem CID 24884278
IUPAC-namn koppar;difluorid;dihydrat
LEDER O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) fluoride dihydrate
Smältpunkt >130°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,2638
Löslighetsinformation Slightly soluble in cold water, hydrolyzes to oxyfluoride in hot water
Formel vikt 137.57 (101.54 Anhydrous)
Odör Odorless
Densitet 2.934 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.