Läs mer
Copper(II) fluoride hydrate, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11382098
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382098 50 g 50g
11372098 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013001.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13454-88-1 | CuF2H4O2 | 137.57 g/mol
Copper(II) fluoride hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-88-1
Molekylformel CuF2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 137.57
MDL-nummer MFCD00010977
InChI-nyckel CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
PubChem CID 24884278
LEDER O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) fluoride hydrate
Smältpunkt >130°C (decomposition)
Färg Blått
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,2638
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn koppar;difluorid;dihydrat
Formel vikt 101.54 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.934 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.