Läs mer
Koppar(II) formiat tetrahydrat, 98 %
Produktkod. 11468497
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468497 50 g 50g
11478497 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18569.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20 SEK
    549.65 SEK / 50g
    Save 123.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5893-61-8 | C2H10CuO8 | 225,64 g/mol
Det används som ett antibakteriellt medel vid behandling av cellulosa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det används som ett antibakteriellt medel vid behandling av cellulosa
.
Löslighet
Löslig i vatten (125 g/L vid 20 °C). Mycket svagt löslig i alkohol. Praktiskt taget olöslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5893-61-8
Molekylformel C2H10CuO8
Molekylvikt (g/mol) 225.64
MDL-nummer MFCD00167128
InChI-nyckel LSIWWRSSSOYIMS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate, copper diformate tetrahydrate, unii-v7ra28204j, copper 2+ formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate mi, copper formate cu hcoo 2 tetrahydrate, formic acid copper salt 2:1 tetrahydrate, acmc-209m8c
PubChem CID 6432244
IUPAC-namn koppar;diformiat;tetrahydrat
LEDER C(=O)[O-].C(=O)[O-].O.O.O.O.[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) formate tetrahydrate
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2639
Löslighetsinformation Löslig i vatten (125 g/L vid 20 °C). Mycket lätt löslig i alkohol. Praktiskt taget olösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 225,65 (153,59 vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.