Läs mer
Koppar(II)glukonat
Produktkod. 11307128
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307128 50 g 50g
11327128 250 g 250g
11317128 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015325.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 527-09-3 | C12H22CuO14 | 453,84 g/mol
Koppar(II)glukonat används i kosttillskott. Det används också för att behandla akne vulgaris, vanlig förkylning, högt blodtryck, för tidig förlossning, leishmaniasis och viscerala postoperativa komplikationer. Vidare används det i orala deodoranter och fodertillsatser. Utöver detta används den som synergist och näringstillskott för livsmedel. Det är den aktiva komponenten i retsyn som används i myntverk och cert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-09-3
Molekylformel C12H22CuO14
Molekylvikt (g/mol) 453.84
MDL-nummer MFCD00075297
InChI-nyckel OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Synonym copper gluconate
PubChem CID 131854750
ChEBI CHEBI:31431
IUPAC-namn koppar;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) gluconate
Smältpunkt 155°C to 157°C
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,2640
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone,alcohol and ether.
Formel vikt 453.85
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.