Läs mer
Koppar(II) glukonat, TRC
Produktkod. 30354293
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30354293 25 g
1 options
Produktkod. 30354293 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC68543525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Gluconate
CAS 527-09-3
Molekylformel C12H22CuO14
Kvantitet 25 g
Synonym D-Gluconic Acid Copper, Bis(D-gluconato-κO1,κO2)copper (ACI), D-Gluconic acid, copper complex (ZCI), Bis(D-gluconato-κO1,κO2)copper (ACI), Copper, bis(D-gluconato-O1,O2)- (ZCI), Gluconic acid, copper(2+) salt (2:1), D- (8CI), D-Gluconic acid, copper(2+) salt, Copper(II) gluconate, Cupric gluconate, Gluconic acid, copper(2+) salt, Helshas Cu, Labicuper
InChI formel InChI=1S/2C6H12O7.Cu/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
LEDER [Cu+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn koppar; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 453.84
Formel vikt 453.0306