Läs mer
Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342458
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342458 5 g 5g
11332458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014505.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155640-85-0
Molekylformel C10H2CuF12O4
Molekylvikt (g/mol) 477.65
MDL-nummer MFCD00151019
InChI-nyckel HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Synonym copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 56845342
IUPAC-namn koppar;(E)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxipent-3-en-2-on;hydrat
LEDER [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt ∼100 °C
Kokpunkt 220°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in methanol, acetone, toluene
Formel vikt 477.64 (Anhydrous)
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.