Läs mer
Copper(II) hydroxide, tech. 94%, stab.
Produktkod. 11352988
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11352988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032733.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used As a Raw Material in Chemical Processing and Catalyst Manufacturing | CAS: 20427-59-2 | H2CuO2
Används som råvara vid kemisk bearbetning och katalysatortillverkning. Koppar(II)hydroxid används som keramiskt färgämne. I organisk syntes används den som en katalysator för att framställa 1-((2-aminoetyl)amino)antrakinon, 1-amino-4-((2-aminoetyl)amino)antrakinon genom att reagera med 1-bromantrakinon respektive 1-amino-4-bromantrakinon. Det är involverat i syntesen av bensoesyra och oktansyra. Det används som en prekursor vid framställning av rayon, batterielektroder och andra kopparsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20427-59-2
Molekylformel H2CuO2
MDL-nummer MFCD00010968
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) hydroxide
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 94%
Löslighetsinformation Slightly soluble in waterSoluble in acids,ammonium hydroxide,dilute hydrochloric acid,concentrated alkali and potassium cyanide. Insoluble in water,ethanol,and acetone.
Formel vikt 97.55
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Blue powder
Densitet 3.4
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.