Läs mer
Koppar(II)isopropoxid, 98 % (metallbas)
Produktkod. 11328727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328727 1 g 1g
11318727 5 g 5g
11308727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035821.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 23578-23-6 | C6H14CuO2 | 181,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23578-23-6
Molekylformel C6H14CuO2
Molekylvikt (g/mol) 181.72
MDL-nummer MFCD00074982
InChI-nyckel VNGORJHUDAPOQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii isopropoxide, acmc-20aldx, copper ii diisopropoxide, copper 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol,copper 2+ salt 9ci, copper 2+ bis propan-2-olate, copper 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 14389592
IUPAC-namn koppar;propan-2-olat
LEDER [Cu++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) isopropoxide
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3180
Känslighet Fuktkänslig
Formel vikt 181.73
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.