Läs mer
Koppar(II) metakrylat, tekniker.
Produktkod. 11358758
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358758 5 g 5g
11348758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041621.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19662-59-0 | C4H5CuO2 | 148,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19662-59-0
Molekylformel C4H5CuO2
Molekylvikt (g/mol) 148.63
MDL-nummer MFCD00080547,MFCD00156451,MFCD00080547
InChI-nyckel BFHDHRZKYIRNRP-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 121233728
IUPAC-namn koppar;2-metylprop-2-ensyra;hydrat
LEDER [Cu++].CC(=C)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) methacrylate
Färg Blå-grön
Linjär formel [H2C=C(CH3)CO2]2Cu
Kvantitet 5 g
Formel vikt 233.71
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.