Läs mer
Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate), 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate) |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Cu(NO3)2 · 2.5H2O |
| UN-nummer | UN3085 |
| Formel vikt | 232.59g/mol |
| Procent renhet | 98.0 to 102.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |