Läs mer
Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat) används för den katalytiska oxidativa kopplingen av 2,6-dimetylfenol för att producera en polymer som är ett viktigt tekniskt material. Dess lösningar används i textilier och polermedel för andra metaller. Det används ofta i skollaboratorier för att demonstrera kemiska voltaiska cellreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat) används för den katalytiska oxidativa kopplingen av 2,6-dimetylfenol för att producera en polymer som är ett viktigt tekniskt material. Dess lösningar används i textilier och polermedel för andra metaller. Det används ofta i skollaboratorier för att demonstrera kemiska voltaiska cellreaktioner.
Löslighet Löslig
i vatten, ammoniak och etanol
Anmärkningar
Oförenlig med reduktionsmedel, organiska material och pulveriserade metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 170°C (decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) |
| Smältpunkt | ∼115°C |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | Cu(NO3)2·2.5H2O |
| UN-nummer | UN3085 |
| Merck Index | 14,2643 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,ammonia and ethanol |
| Formel vikt | 232.59 (187.55 Anhydrous) |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P211-Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.