Läs mer
Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11437866
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437866 5000 g 5000g
11427866 250 g 250g
11417866 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14004.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19004-19-4 | CuN2O6·2.5H2O
Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat) används för den katalytiska oxidativa kopplingen av 2,6-dimetylfenol för att producera en polymer som är ett viktigt tekniskt material. Dess lösningar används i textilier och polermedel för andra metaller. Det används ofta i skollaboratorier för att demonstrera kemiska voltaiska cellreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat) används för den katalytiska oxidativa kopplingen av 2,6-dimetylfenol för att producera en polymer som är ett viktigt tekniskt material. Dess lösningar används i textilier och polermedel för andra metaller. Det används ofta i skollaboratorier för att demonstrera kemiska voltaiska cellreaktioner.
Löslighet Löslig
i vatten, ammoniak och etanol
Anmärkningar
Oförenlig med reduktionsmedel, organiska material och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19004-19-4
Molekylformel CuN2O6·2.5H2O
MDL-nummer MFCD00149671
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Specifikationer
Kokpunkt 170°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Smältpunkt ∼115°C
Kvantitet 5000 g
Linjär formel Cu(NO3)2·2.5H2O
UN-nummer UN3085
Merck Index 14,2643
Löslighetsinformation Soluble in water,ammonia and ethanol
Formel vikt 232.59 (187.55 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.32
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P375-Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitirc acid, copper(2+) salt, hydrate, cuperic nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.