Läs mer
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate), 98%
Produktkod. 11304549
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304549 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11304549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14004.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19004-19-4 | Cu2H10N4O17 | 465.18 g/mol
Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat) används för den katalytiska oxidativa kopplingen av 2,6-dimetylfenol för att producera en polymer som är ett viktigt tekniskt material. Dess lösningar används i textilier och polermedel för andra metaller. Det används ofta i skollaboratorier för att demonstrera kemiska voltaiska cellreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat) används för den katalytiska oxidativa kopplingen av 2,6-dimetylfenol för att producera en polymer som är ett viktigt tekniskt material. Dess lösningar används i textilier och polermedel för andra metaller. Det används ofta i skollaboratorier för att demonstrera kemiska voltaiska cellreaktioner.
Löslighet Löslig
i vatten, ammoniak och etanol
Anmärkningar
Oförenlig med reduktionsmedel, organiska material och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 170°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Smältpunkt ∼115°C
CAS 19004-19-4
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cu2H10N4O17
Linjär formel Cu(NO3)2·2.5 H2O
MDL-nummer MFCD00149671
UN-nummer UN3085
Merck Index 14,2643
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate
Löslighetsinformation Soluble aq. soln.,ammonia and ethanol
InChI-nyckel IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn dikoppar(2+)pentahydrattetranitrat
Molekylvikt (g/mol) 465.18
Formel vikt 232.59 (187.55 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.32
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.