Läs mer
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate), ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. 11341859
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341859 50 g 50g
11331859 500 g 500g
11321859 2 kg 2kg
11311859 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11341859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012523.18
Request Bulk or Custom Format
For Use As a Catalyst, Nitrating Agent For Aromatic organosilicon Compounds, Nickel-Plating Baths | CAS: 19004-19-4 | CuN2O6·2.5H2O
Katalysator, nitreringsmedel för aromatiska kiselorganiska föreningar, förnicklingsbad, färgar kopparsvart och ger en polerad effekt på järn Koppar(II)nitrathemi(pentahydrat) används för den katalytiska oxidativa kopplingen av 2,6-dimetylfenol för att producera en polymer som är ett viktigt tekniskt material. Dess lösningar används i textilier och polermedel för andra metaller. Det används ofta i skollaboratorier för att demonstrera kemiska voltaiska cellreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19004-19-4
Molekylformel CuN2O6·2.5H2O
MDL-nummer MFCD00149671
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Specifikationer
Kokpunkt 170°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Smältpunkt ∽115°C
Namnnotering trihydrate
Fysisk form Crystalline Lump
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water and alcoholSoluble in water,ammonia and ethanol.
Formel vikt 232.59 (187.55 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.32 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P380-Vid brand: Utrym området.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, copper(2+) salt, hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.