Läs mer
Koppar(Ii) Nitrat Hemi(Pentahydrat), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15671200 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15671200
Brand: Honeywell-Fluka 128371KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥98 %,≥ 26% Cu-basis
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19004-19-4
MDL-nummer MFCD02253001
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate)
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Cu(NO3)2 · 2.5H2O
UN-nummer 3085
Formel vikt 232.59g/mol
Procent renhet ≥98%
Förpackning Plastflaska