Läs mer
Koppar(Ii) Nitrat Hemi(Pentahydrat), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15691200
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15691200 500 g 500g
15671200 1 kg 1kg
15681200 2.5 kg 2.5kg
15601210 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15691200 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 12837500G
Request Bulk or Custom Format
≥98 %,≥ 26% Cu-basis
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19004-19-4
MDL-nummer MFCD02253001
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate)
Kvantitet 500 g
Linjär formel Cu(NO3)2 · 2.5H2O
UN-nummer 3085
Formel vikt 232.59g/mol
Procent renhet ≥98%
Förpackning Plastflaska