Läs mer
Koppar(II)nitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11380959
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11380959 5 g 5g
15415965 25 g 25g
11300969 100 g 100g
11310969 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11380959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010699.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13778-31-9 | CuN2O6 | 187.55 g/mol
Den fungerar som en katalysator för oxidativ koppling av 2,6-dimetylfenol, vilket resulterar i ett viktigt tekniskt polymermaterial. Används även i textilier och polermedel för andra metaller. Det är en prekursor för kopparoxid, som finner användning som en katalysator för många organiska omvandlingar. Menke-förhållanden använder kopparnitrat för aromatiska nitreringar. Claycop-reagens, det hydratiserade kopparnitratet avsatt på lera, finner användning i många organiska reaktioner, till exempel oxidation av ditioacetaler till karbonyler och tioler till disulfider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13778-31-9
Molekylformel CuN2O6
Molekylvikt (g/mol) 187.55
MDL-nummer MFCD00149669
InChI-nyckel XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii nitrate hydrate, copper nitrate hydrate, acmc-20aldm, cupric nitrate hydrate, cu.2no3.h2o, copper 2+ ion hydrate dinitrate, copper 2+ hydrate dinitrate, copper ii nitrate hydrate, puratronic, copper 2+ nitrate-water 1/2/1, nitric acid, copper 2+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 15303652
LEDER [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Copper(II) nitrate hydrate
Färg Blått
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate.
IUPAC-namn koppar(2+)dinitrat
Formel vikt 187.55 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.