Läs mer
Koppar(II)nitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Den fungerar som en katalysator för oxidativ koppling av 2,6-dimetylfenol, vilket resulterar i ett viktigt tekniskt polymermaterial. Används även i textilier och polermedel för andra metaller. Det är en prekursor för kopparoxid, som finner användning som en katalysator för många organiska omvandlingar. Menke-förhållanden använder kopparnitrat för aromatiska nitreringar. Claycop-reagens, det hydratiserade kopparnitratet avsatt på lera, finner användning i många organiska reaktioner, till exempel oxidation av ditioacetaler till karbonyler och tioler till disulfider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) nitrate hydrate |
| Färg | Blått |
| Fysisk form | Kristallina aggregat |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99.999% (Metals basis) |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate. |
| IUPAC-namn | koppar(2+)dinitrat |
| Formel vikt | 187.55 (Anhydrous) |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Hygroscopic |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.