Läs mer
Copper(II) Nitrate Trihydrate, 98.0 to 103% (RT), Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) nitrate trihydrate |
| Smältpunkt | >114°C |
| Färg | Blue-Green |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | Cu(NO3)2 · 3H2O |
| UN-nummer | UN1477 |
| Formel vikt | 241.6g/mol |
| Procent renhet | 98.0 to 103% (RT) |
| Visa mer |