Läs mer
Copper(II) Nitrate Trihydrate, Supelco™
Produktkod. 15894280
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894280 250 g 250g
15804290 1 kg 1kg
15827130 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15894280 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1027530250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-43-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Nitrate Trihydrate
Smältpunkt 114°C
Kvantitet 250 g
Molekylformel Cu(NO3)2 · 3 H2O
MDL-nummer MFCD00149671
Synonym Copper(II) nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate, Copper(II) nitrate trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 241.6
Kvalitet Research
Densitet 2.05 g/cm3 at 20°C