Läs mer
Koppar(II) oxalathemihydrat, 98 %
Produktkod. 11418306
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418306 50 g 50g
11428306 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15365.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5893-66-3 | C4H8Cu2O10 | 343,19 g/mol
Koppar(II)oxalathemihydrat används som katalysator för organiska reaktioner; som stabilisator för acetylerad polyformaldehyd; i antikarieskompositioner; i fröbehandlingar för att stöta bort fåglar och gnagare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Koppar(II)oxalathemihydrat används som katalysator för organiska reaktioner; som stabilisator för
acetylerad polyformaldehyd; i antikarieskompositioner; i fröbehandlingar för att stöta bort fåglar och gnagare.
Löslighet Löslig
i NH{4}
OH
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med aktiva metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5893-66-3
Molekylformel C4H8Cu2O10
Molekylvikt (g/mol) 343.19
MDL-nummer MFCD00150451
InChI-nyckel NNZNHNMQOYUANB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxalate, copper oxalate hemihydrate
PubChem CID 122130000
IUPAC-namn koppar;oxalsyra;hydrat
LEDER O.O.[Cu].[Cu].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Oxalate Hemihydrate
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,2645
Löslighetsinformation Löslig i NH4OH
Formel vikt 160,57 (151,51 vattenfri)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) oxalate hemihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric oxalate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.