Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) oxide |
| Smältpunkt | 1326.0°C |
| Namnnotering | 98% |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 96% min. (Iodometry) |
| Linjär formel | CuO |
| Merck Index | 15, 2636 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Copper(II) oxide
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.