Learn More
Copper(II) oxide, 97%
Product Code. 11391649
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Unit Size:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11391649 500 g 500g
11301659 2 kg 2kg
11311659 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11391649 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012299.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Som pigment, i sötning av petroleumgaser, i galvaniska elektroder, metallurgiskt flussmedel, som optiskt glaspoleringsmedel och som katalysator i organiska reaktioner Koppar(II)oxid används som adsorbent och absorbent, pigment, antifoulingmedel, träskyddsmedel, optiskt glaspolermedel, brons- och lantbruksmaterial, kemiska svetsmedel för lantbruk. Det används vid framställning av intermediärer, oxiderande/reduktionsmedel, ytbehandlingsmedel och processregulatorer. Det finner användning vid tillverkning av rayon, fosfor och torra battericeller. Det fungerar som en katalysator i vissa kemiska reaktioner av industriell betydelse. Den används också i kemiska sensorer och supraledande material. Farliga material som cyanider, dioxiner och halogenerade kolväten kan kasseras genom oxidation med kopparoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-38-0
Molekylformel CuO
Molekylvikt (g/mol) 79.55
MDL-nummer MFCD00010979
InChI-nyckel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
IUPAC-namn koppar(2+)oxidandiid
LEDER [O--].[Cu++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Copper(II) oxide
Smältpunkt 1326°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Insoluble in water and alcohol. Soluble in dil. acids,NH4Cl and KCNPractically insoluble in water,and alcohol; soluble in dilute acids,alkali cyanides,and ammonium carbonate solution.
Formel vikt 79.55
Brytningsindex 2.63
Utseende Black powder
Densitet 6.315 g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) oxide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Hazard Statement
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.