Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(Ii) Oxide |
| Smältpunkt | 1336°C |
| Färg | Black to Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| IUPAC-namn | oxocopper |
| Formel vikt | 79.55g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |