Läs mer
Copper(Ii) Oxide, 98%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15691870 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15691870 500 g Poly Bottle 500g
15671870 25 g Poly Bottle 25g
15681870 2 kg Poly Bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15691870 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 208841500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powder, <10 μm, 98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-38-0
Molekylformel CuO
Molekylvikt (g/mol) 79.55
MDL-nummer MFCD00010979
InChI-nyckel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
LEDER [O--].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Oxide
Smältpunkt 1336°C
Färg Black to Gray
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
IUPAC-namn copper(2+) oxidandiide
Formel vikt 79.55g/mol
Procent renhet 98%
Förpackning Poly Bottle
Densitet 6.450g/cu.cm