Läs mer
Copper(II) oxide, 99+%
Produktkod. 10016143 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10016143
Brand: Thermo Scientific 221280025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-38-0
Molekylformel CuO
Molekylvikt (g/mol) 79.55
MDL-nummer MFCD00010979
InChI-nyckel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
LEDER [O--].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) oxide
Smältpunkt 1326.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel CuO
Fieser 04,108; 05,161
Merck Index 15, 2636
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids- slowly soluble in nh3,soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions,practically insoluble in alcohol
IUPAC-namn koppar(2+)oxidandiid
Formel vikt 79.54
Procent renhet ≥99%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.