Läs mer
Copper(II) oxide, 99.7% (metals basis)
Produktkod. 11318838
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318838 100 g 100g
11338838 500 g 500g
11328838 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041692.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Koppar(II)oxid används som adsorbent och absorbent, pigment, antifoulingmedel, träskyddsmedel, optiskt glaspoleringsmedel, svetsmedel för bronsmaterial, jordbrukskemikalier och slipmedel. Det används vid framställning av intermediärer, oxiderande/reduktionsmedel, ytbehandlingsmedel och processregulatorer. Det finner användning vid tillverkning av rayon, fosfor och torra battericeller. Det fungerar som en katalysator i vissa kemiska reaktioner av industriell betydelse. Den används också i kemiska sensorer och supraledande material. Farliga material som cyanider, dioxiner och halogenerade kolväten kan kasseras genom oxidation med kopparoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-38-0
Molekylformel CuO
Molekylvikt (g/mol) 79.55
MDL-nummer MFCD00010979
InChI-nyckel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
IUPAC-namn koppar(2+)oxidandiid
LEDER [O--].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) oxide
Smältpunkt 1326°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.7% (Metal basis)
Löslighetsinformation Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides,and ammonium carbonate solution.
Formel vikt 79.55
Odör Odorless
Brytningsindex 2.63
Utseende Black powder
Densitet 6.315 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.