Läs mer
Copper(II) Oxide, ≥99% (RT), Granular, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15637540 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15637540 50 g Poly Bottle 50g
15627540 250 g Poly Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15637540 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 9473750G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥99.0% (RT), granular
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-38-0
Molekylformel CuO
Molekylvikt (g/mol) 79.55
MDL-nummer MFCD00010979
InChI-nyckel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
LEDER [O--].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) oxide
Smältpunkt 1336°C
Färg Black
Fysisk form Powder
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
IUPAC-namn oxocopper
Formel vikt 79.55g/mol
Procent renhet ≥99% (RT)
Odör Odorless
Förpackning Poly Bottle
Densitet 6.450g/cm3 at 20°C