Läs mer
Copper(II) oxide, ACS, 99.0% min
Produktkod. 11347628
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347628 1 kg 1kg
11337628 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033307.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Koppar(II)oxid används som adsorbent och absorbent, pigment, antifoulingmedel, träskyddsmedel, optiskt glaspoleringsmedel, svetsmedel för bronsmaterial, jordbrukskemikalier och slipmedel. Det används vid framställning av intermediärer, oxiderande/reduktionsmedel, ytbehandlingsmedel och processregulatorer. Den finner användning vid tillverkning av rayon, fosfor och torra battericeller. Det fungerar som en katalysator i vissa kemiska reaktioner av industriell betydelse. Den används också i kemiska sensorer och supraledande material. Farliga material som cyanider, dioxiner och halogenerade kolväten kan kasseras genom oxidation med kopparoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-38-0
Molekylformel CuO
Molekylvikt (g/mol) 79.55
MDL-nummer MFCD00010979
InChI-nyckel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
LEDER [O--].[Cu++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) oxide
Smältpunkt 1326°C
Namnnotering For ACS analysis
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.0% min.
Löslighetsinformation Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides and ammonium carbonate solution.
IUPAC-namn oxokoppar
Formel vikt 79.55
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Brytningsindex 2.63
Utseende Black powder
Densitet 6.3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Copper oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.