Läs mer
Koppar(II)oxid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 11473663 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473663 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11473663 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/8360/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Smältpunkt 1326°C
CAS 1317-38-0
Färg Svart
pH 7
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Molekylformel CuO
MDL-nummer MFCD00010979
InChI-nyckel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[Cu++]
IUPAC-namn koppar(2+)oxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 79.55
Formel vikt 79.54g/mol
Förpackning Plastbehållare